Merck
81956
Sigma-Aldrich
3-(4-Pyridyl)-L-alanin
≥98.0%
Synonym(e):
4′-Aza-L-phenylalanin, (S)-2-Amino-3-(4-pyridyl)-propionsäure
Größe auswählen
1 G
€ 347,00
€ 347,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
€ 347,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H10N2O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
166.18
Beilstein:
4351585
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352209
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 347,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
≥98.0%
Form
crystals
Eignung der Reaktion
reaction type: solution phase peptide synthesis
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
N[C@@H](Cc1ccncc1)C(O)=O
InChI
1S/C8H10N2O2/c9-7(8(11)12)5-6-1-3-10-4-2-6/h1-4,7H,5,9H2,(H,11,12)/t7-/m0/s1
InChIKey
FQFVANSXYKWQOT-ZETCQYMHSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)