Merck
71742
Sigma-Aldrich
Natriummethanthiolat
technical, ≥90% (RT)
Synonym(e):
Methanthiol Natriumsalz, Methylmercaptan Natriumsalz, Natriumthiomethoxid Natriumsalz
Größe auswählen
5 G
€ 125,00
25 G
€ 429,00
€ 125,00
Voraussichtliches Versanddatum26. März 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
€ 125,00
25 G
€ 429,00
About This Item
Lineare Formel:
CH3SNa
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
70.09
Beilstein:
3592983
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Form:
solid
Assay:
≥90% (RT)
€ 125,00
Voraussichtliches Versanddatum26. März 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
technical
Qualitätsniveau
Assay
≥90% (RT)
Form
solid
SMILES String
[Na+].C[S-]
InChI
1S/CH4S.Na/c1-2;/h2H,1H3;/q;+1/p-1
InChIKey
RMBAVIFYHOYIFM-UHFFFAOYSA-M
Sonstige Hinweise
Starkes Nukleophil für die Synthese von Methylarylsulfiden aus Haloarenen[1][2]; Alkanethiolate sind effiziente Reagenzien für die SN2-Dealkylierung von Estern und Arylethern[3][4]
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Flam. Sol. 1 - Skin Corr. 1A
Lagerklassenschlüssel
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
D. Chianelli et al.
Synthesis, 475-475 (1982)
L. Testaferri et al.
Synthesis, 751-751 (1983)
P. Cogolli et al.
The Journal of Organic Chemistry, 44, 2642-2642 (1979)
T.R. Kelly et al.
Tetrahedron Letters, 3859-3859 (1977)
Nikolaos Kontoudakis et al.
Food research international (Ottawa, Ont.), 98, 95-102 (2017-06-15)
A variety of techniques have been developed with the ability to measure different forms of metals in wine with the ultimate aim of providing a more accurate indicator of metal induced spoilage of wine. This study was conducted in order