Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
CH3NaS
Molekulargewicht:
70.09
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Beilstein/REAXYS Number:
3592983
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
concentration
21% in H2O
Legal Information
Product of Arkema
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
80.6 °F - closed cup
flash_point_c
27 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?