Merck
714437
Sigma-Aldrich
3′-Amino-4′-Bromacetophenon
97%
Synonym(e):
1-(3-Amino-4-bromphenyl)-ethanon, 5-Acetyl-2-bromanilin
Größe auswählen
5 G
€ 112,00
€ 112,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
€ 112,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H8BrNO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
214.06
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 112,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
114-118 °C
Funktionelle Gruppe
bromo
ketone
SMILES String
CC(=O)c1ccc(Br)c(N)c1
InChI
1S/C8H8BrNO/c1-5(11)6-2-3-7(9)8(10)4-6/h2-4H,10H2,1H3
InChIKey
HYRBHUHCBGRDHI-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)