Fortfahren mit
B56358
3′-Bromacetophenon
ReagentPlus®, 99%
Synonym(e):
1-Acetyl-3-brom-benzol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 63,20
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 97,50
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
BrC6H4COCH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
199.04
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
218-396-0
Beilstein/REAXYS Number:
507599
MDL number:
Assay:
99%
Form:
liquid
€ 63,20
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
product line
ReagentPlus®
assay
99%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.576 (lit.)
mp
8-11 °C (lit.)
density
1.505 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
bromo, ketone
SMILES string
CC(=O)c1cccc(Br)c1
InChI
1S/C8H7BrO/c1-6(10)7-3-2-4-8(9)5-7/h2-5H,1H3
InChI key
JYAQYXOVOHJRCS-UHFFFAOYSA-N
Legal Information
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
B56404714437775614
description
ReagentPlus®, 99%
description
98%
description
97%
description
97%
assay
99%
assay
98%
assay
97%
assay
97%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
mp
8-11 °C (lit.)
mp
49-51 °C (lit.)
mp
114-118 °C
mp
52-55 °C
refractive index
n20/D 1.576 (lit.)
refractive index
-
refractive index
-
refractive index
-
density
1.505 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
density
-
density
-
form
liquid
form
solid
form
solid
form
crystals
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
233.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
112 °C - closed cup
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)