Wichtige Dokumente
714321
1,2-Dichlorethan-13C2
99 atom % 13C, 98% (CP)
Synonym(e):
Ethylendichlorid-13C2
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Assay
98% (CP)
Form
liquid
Mol-Gew.
100.92 by atom % calculation
bp
83 °C
mp (Schmelzpunkt)
-35 °C
Dichte
1.281 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+2
SMILES String
Cl[13CH2][13CH2]Cl
InChI
1S/C2H4Cl2/c3-1-2-4/h1-2H2/i1+1,2+1
InChIKey
WSLDOOZREJYCGB-ZDOIIHCHSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
60.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
16 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)