Fortfahren mit
488259
Bromethan-13C2
99 atom % 13C
Synonym(e):
Ethyl-13C2-bromid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.390,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
13CH313CH2Br
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
110.95
NACRES:
NA.12
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352101
MDL number:
Isotopic purity:
99 atom % 13C
Assay:
99% (CP)
Mass shift:
M+2
€ 1.390,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Weitere Informationen anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
isotopic purity
99 atom % 13C
Quality Segment
assay
99% (CP)
refractive index
n20/D 1.424 (lit.)
bp
37-40 °C (lit.)
mp
−119 °C (lit.)
density
1.487 g/mL at 25 °C
mass shift
M+2
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[13CH3][13CH2]Br
InChI
1S/C2H5Br/c1-2-3/h2H2,1H3/i1+1,2+1
InChI key
RDHPKYGYEGBMSE-ZDOIIHCHSA-N
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
488240485810491349
description
99 atom % 13C
description
99 atom % 13C
description
98 atom % D
description
99 atom % 13C
assay
99% (CP)
assay
99% (CP)
assay
99% (CP)
assay
99% (CP)
isotopic purity
99 atom % 13C
isotopic purity
99 atom % 13C
isotopic purity
98 atom % D
isotopic purity
99 atom % 13C
mass shift
M+2
mass shift
M+1
mass shift
M+2
mass shift
M+2
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
density
1.487 g/mL at 25 °C
density
1.473 g/mL at 25 °C
density
1.486 g/mL at 25 °C
density
1.791 g/mL at 25 °C (lit.)
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Ozone 1
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
-9.4 °F
flash_point_c
-23 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)