Fortfahren mit
18122
1-Butyl-3-methyl-imidazolium-hexafluorophosphat
greener alternative
for catalysis, ≥98.5% (T)
Synonym(e):
BMIMPF6
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 137,00
€ 102,75
50 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 929,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C8H15F6N2P
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
284.18
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
≥98.5% (T)
€ 102,75
Listenpreis€ 137,00Sparen Sie 25%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98.5% (T)
greener alternative product characteristics
Safer Solvents and Auxiliaries
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
impurities
≤0.03% water
refractive index
n20/D 1.41
density
1.38 g/mL at 20 °C (lit.)
anion traces
bromide (Br-): ≤10 mg/kg, chloride (Cl-): ≤10 mg/kg, nitrate (NO3-): ≤10 mg/kg, phosphate (PO43-): ≤10 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤10 mg/kg
greener alternative category
SMILES string
F[P-](F)(F)(F)(F)F.CCCCn1cc[n+](C)c1
InChI
1S/C8H15N2.F6P/c1-3-4-5-10-7-6-9(2)8-10;1-7(2,3,4,5)6/h6-8H,3-5H2,1-2H3;/q+1;-1
InChI key
IXQYBUDWDLYNMA-UHFFFAOYSA-N
General description
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for catalytic efficiency. Click here for more information.
1-Butyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate is a high-purity ionic liquid (HPIL) with low water and halogen content, which makes it an effective solvent for transition-metal-catalyzed reactions. Some of its other advantageous properties include hydrophobicity and lack of vapor pressure.
Still not finding the right product?
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. Is it liquid?
    1 answer
    1. This product is supplied as either a liquid or viscous liquid.