Merck
711284
Sigma-Aldrich
4-Brom-1-methyl-1H-Imidazol-5-Carboxaldehyd
95%
Synonym(e):
4-Brom-5-formyl-1-methyl-1H-imidazol
Größe auswählen
250 MG
€ 87,00
€ 87,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
€ 87,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C5H5BrN2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
189.01
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 87,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
95%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
87-92 °C
Funktionelle Gruppe
aldehyde
bromo
SMILES String
Cn1cnc(Br)c1C=O
InChI
1S/C5H5BrN2O/c1-8-3-7-5(6)4(8)2-9/h2-3H,1H3
InChIKey
MBLIXONXVCDFMO-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)