Fortfahren mit
E49304
4-Ethyl-3-Thiosemicarbazid
97%
Synonym(e):
1-Amino-3-ethylthiourea, 3-Amino-1-ethylthiourea, 4-Ethylthiosemicarbazide, 4-Ethylthiosemicarbizide, 4-N-Ethyl-3-thiosemicarbazide, 4-N-Ethylthiosemicarbazide, Ethylthiosemicarbazide, N-Ethylhydrazinecarbothioamide, N-Ethylthiosemicarbazide, N1-Ethylthiosemicarbazide
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 281,00
€ 210,75
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C2H5NHCSNHNH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
119.19
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
236-553-1
MDL number:
Assay:
97%
€ 210,75
Listenpreis€ 281,00Sparen Sie 25%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
97%
mp
82-84 °C (lit.)
functional group
amine, hydrazine, thiourea
SMILES string
CCNC(=S)NN
InChI
1S/C3H9N3S/c1-2-5-3(7)6-4/h2,4H2,1H3,(H2,5,6,7)
InChI key
SKYYTGUCWARUCL-UHFFFAOYSA-N
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
264989218456
description
97%
description
97%
description
97%
assay
97%
assay
97%
assay
97%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
mp
82-84 °C (lit.)
mp
173-175 °C (lit.)
mp
-
functional group
hydrazine, amine
functional group
amine, thiourea
functional group
ester, ketone
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)