Merck
702285
Sigma-Aldrich
Indazol-5-Carboxaldehyd
96%
Synonym(e):
5-Formyl-1H-indazol
Größe auswählen
1 G
€ 137,00
€ 137,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
€ 137,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H6N2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
146.15
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 137,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
96%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
115-119 °C
Funktionelle Gruppe
aldehyde
SMILES String
O=Cc1ccc2[nH]ncc2c1
InChI
1S/C8H6N2O/c11-5-6-1-2-8-7(3-6)4-9-10-8/h1-5H,(H,9,10)
InChIKey
YJKMYHNMBGQQQZ-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)