710709
2-Ethylhexan-d15-säure
98 atom % D
Synonym(e):
2-Ethylcapron-d15-säure
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
98 atom % D
Form
liquid
bp
228 °C
Massenverschiebung
M+15
SMILES String
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])(C(O)=O)C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C8H16O2/c1-3-5-6-7(4-2)8(9)10/h7H,3-6H2,1-2H3,(H,9,10)/i1D3,2D3,3D2,4D2,5D2,6D2,7D
InChIKey
OBETXYAYXDNJHR-BKUSUEPDSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 4 - Repr. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
237.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
114 °C - closed cup