Merck
710326
Sigma-Aldrich
(1,3-Dioxolan-2-ylmethyl)Zinkbromid
0.6 M in THF
Größe auswählen
50 ML
€ 394,00
€ 394,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 ML
€ 394,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C4H7BrO2Zn
Molekulargewicht:
232.39
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 394,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
liquid
Qualitätsniveau
Eignung der Reaktion
reaction type: C-C Bond Formation
Konzentration
0.6 M in THF
Dichte
0.992 g/mL at 25 °C
Funktionelle Gruppe
ether
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Br[Zn]CC1OCCO1
InChI
1S/C4H7O2.BrH.Zn/c1-4-5-2-3-6-4;;/h4H,1-3H2;1H;/q;;+1/p-1
InChIKey
LOJRLQRGBKTHDB-UHFFFAOYSA-M
Allgemeine Beschreibung
(1,3-Dioxolan-2-ylmethyl)zinc bromide is an organozinc compound used as a reagent in Negishi cross-coupling reaction to prepare aryl or heteroaryl scaffolds via C-C bond formation.[1]
Anwendung
(1,3-Dioxolan-2-ylmethyl)zinc bromide can be used as a reagent in the allylic alkylation reactions in the presence of iridium catalyst.[2]
Rechtliche Hinweise
Product of Rieke Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system, Respiratory system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
-22.0 °F
Flammpunkt (°C)
-30 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Iridium-Catalyzed Enantioselective Allylic Alkylation with Functionalized Organozinc Bromides
Hamilton JY, et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 54(26), 7644-7647 (2015)
Synthesis of 8-C-substituted 2, 6-diaminopurine acyclic nucleoside phosphonates by Negishi cross-coupling
Sedlavcek O, et al.
Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 10(26), 449-450 (2015)