Direkt zum Inhalt
533688
2-(1,3-Dioxolan-2-yl)]ethyl]zinkbromid -Lösung
0.5 M in THF
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C5H9BrO2Zn
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
246.42
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352103
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
concentration
0.5 M in THF
bp
65 °C
density
0.984 g/mL at 25 °C
functional group
ether
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Br[Zn]CCC1OCCO1
InChI
1S/C5H9O2.BrH.Zn/c1-2-5-6-3-4-7-5;;/h5H,1-4H2;1H;/q;;+1/p-1
InChI key
MCHPKCUDPUMOJG-UHFFFAOYSA-M
Legal Information
Product of Rieke® Metals, Inc.
Signalwort
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system, Respiratory system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
Flammpunkt (°F)
1.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-17.2 °C - closed cup
supp_hazards
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
109-99-9
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)