Merck
707864
Sigma-Aldrich
1-Methyl-2-Pyrroleboronsäurepinakolester
Synonym(e):
1-Methylpyrrol-2-boronsäure-pinakolester
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C11H18BNO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
207.08
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
44-49 °C
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
Cn1cccc1B2OC(C)(C)C(C)(C)O2
InChI
1S/C11H18BNO2/c1-10(2)11(3,4)15-12(14-10)9-7-6-8-13(9)5/h6-8H,1-5H3
InChIKey
OEQQEXKRORJZPR-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Reactant for:
  • Cu assisted Suzuki-Miyaura coupling reactions
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
180.0 °F
Flammpunkt (°C)
82.2 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)