Merck
707120
SAFC
5-Chlor-7-Jodindol
96%
Größe auswählen
250 MG
€ 133,00
€ 133,00
Voraussichtliches Versanddatum15. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordernProduktmuster anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
€ 133,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H5ClIN
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
277.49
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352209
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 133,00
Voraussichtliches Versanddatum15. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordernProduktmuster anfordern
Assay
96%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
77-82 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Clc1cc(I)c2[nH]ccc2c1
InChI
1S/C8H5ClIN/c9-6-3-5-1-2-11-8(5)7(10)4-6/h1-4,11H
InChIKey
VRVJEJOGADKQRZ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)