Merck
705950
Sigma-Aldrich
5-Chlor-2-(methylthio)pyrimidin
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C5H5ClN2S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
160.62
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Assay
97%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
59-64 °C
Funktionelle Gruppe
chloro
thioether
SMILES String
CSc1ncc(Cl)cn1
InChI
1S/C5H5ClN2S/c1-9-5-7-2-4(6)3-8-5/h2-3H,1H3
InChIKey
YYQOYLZOMFNKKG-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)