704385
4-Nitrophenyl-13C6-hydrazin
99 atom % 13C, 97% (CP)
Synonym(e):
p-Nitrophenyl-13C6-hydrazin
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Assay
97% (CP)
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
156 °C (dec.)
Massenverschiebung
M+6
SMILES String
NN[13c]1[13cH][13cH][13c]([13cH][13cH]1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H7N3O2/c7-8-5-1-3-6(4-2-5)9(10)11/h1-4,8H,7H2/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
InChIKey
KMVPXBDOWDXXEN-IDEBNGHGSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable