Fortfahren mit
761672
2-Amino-7-chloro-1H-benzimidazole
95%
Synonym(e):
2-Amino-4-chloro-1H-benzimidazole, 7-chloro-1H-benzo[d]imidazol-2-amine
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
500 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 40,20
€ 30,15
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C7H6ClN3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
167.60
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
95%
Form:
solid
€ 30,15
Listenpreis€ 40,20Sparen Sie 25%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
95%
form
solid
mp
180-190 °C
functional group
chloro
SMILES string
Nc1nc2cccc(Cl)c2[nH]1
InChI
1S/C7H6ClN3/c8-4-2-1-3-5-6(4)11-7(9)10-5/h1-3H,(H3,9,10,11)
InChI key
WDGDTHWKGHBYNL-UHFFFAOYSA-N
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
65787570218835403
description
95%
description
97%
description
97%
description
VETRANAL®, analytical standard
assay
95%
assay
97%
assay
97%
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
form
solid
form
-
form
powder
form
-
mp
180-190 °C
mp
-
mp
130-134 °C
mp
-
functional group
chloro
functional group
amine
functional group
bromo
functional group
-
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)