Merck
702935
Sigma-Aldrich
2,4,6-Trimethoxyphenylboronsäure-Neopentylglykolester
97%
Synonym(e):
2-(2,4,6-Trimethoxyphenyl)-5,5-dimethyl-1,3,2-dioxaborinan
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C14H21BO5
Molekulargewicht:
280.12
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
105-109 °C
SMILES String
COc1cc(OC)c(B2OCC(C)(C)CO2)c(OC)c1
InChI
1S/C14H21BO5/c1-14(2)8-19-15(20-9-14)13-11(17-4)6-10(16-3)7-12(13)18-5/h6-7H,8-9H2,1-5H3
InChIKey
ALIYPFTURKMCNA-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)