Merck
702641
Sigma-Aldrich
Thieno[2,3-b]thiophen
95%
Größe auswählen
5 G
€ 561,00
€ 561,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
€ 561,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H4S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
140.23
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
€ 561,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
95%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.668
Dichte
1.326 g/cm3 at 25 °C
SMILES String
c1cc2ccsc2s1
InChI
1S/C6H4S2/c1-3-7-6-5(1)2-4-8-6/h1-4H
InChIKey
YHBTXTFFTYXOFV-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
199.9 °F
Flammpunkt (°C)
93.3 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)