Wichtige Dokumente
760137
Benzo[1,2-b:4,5-b′]dithiophene-4,8-dione
97%
Synonym(e):
Thieno[2,3-f]benzothiophene-4,8-dione
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
260-265 °C
SMILES String
O=C1c2ccsc2C(=O)c3ccsc13
InChI
1S/C10H4O2S2/c11-7-5-1-3-13-9(5)8(12)6-2-4-14-10(6)7/h1-4H
InChIKey
SIUXRPJYVQQBAF-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)