Merck
702404
Sigma-Aldrich
1,1,1,3,3,3-Hexabromaceton
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C3Br6O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
531.46
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352101
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
108-111 °C
SMILES String
BrC(Br)(Br)C(=O)C(Br)(Br)Br
InChI
1S/C3Br6O/c4-2(5,6)1(10)3(7,8)9
InChIKey
IHAWQAMKUMLDIT-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)