Fortfahren mit
10894
Hexachlor-2-Propanon
Wacker Chemie AG, ≥99.0% (GC)
Synonym(e):
HCA, Hexachloraceton
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 116,00
25 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 893,00
330 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Anfragen
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CCl3COCCl3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
264.75
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
204-129-5
Beilstein/REAXYS Number:
1707475
MDL number:
Assay:
≥99.0% (GC)
€ 116,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥99.0% (GC)
manufacturer/tradename
Wacker Chemie AG
refractive index
n20/D 1.511 (lit.)
bp
66-70 °C/6 mmHg (lit.)
mp
−6-−2 °C (lit.)
density
1.743 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
agriculture
environmental
functional group
chloro, ketone
SMILES string
ClC(Cl)(Cl)C(=O)C(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C3Cl6O/c4-2(5,6)1(10)3(7,8)9
InChI key
DOJXGHGHTWFZHK-UHFFFAOYSA-N
General description
Hexachloro-2-propanone is a colorless liquid. It is present in herbicide Bromacil formulation. Hexachloro-2-propanone is precursor for the generation and cycloaddition of oxyallyl intermediates. It reverts the Ames strains TA98 and TA100 but not the non-plasmid strains TA1537, TA1535 and TA1538.
Application
Hexachloro-2-propanone (hexachloroacetone) was used in the synthesis of chirally deuterated benzyl chlorides and enol phosphate 2,2-dichloro-1-(trichloromethyl)ethenyl diethyl phosphate. It was also used in obtaining efficient amino acid activation by exploiting the rapid formation of acid chlorides under low temperature and acid/base free conditions.
Other Notes
Preise für Bulkgebinde auf Anfrage
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
H53084552248543
description
Wacker Chemie AG, ≥99.0% (GC)
description
99%
description
PESTANAL®, analytical standard
description
analytical standard
assay
≥99.0% (GC)
assay
99%
assay
-
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
refractive index
n20/D 1.511 (lit.)
refractive index
n20/D 1.511 (lit.)
refractive index
-
refractive index
n20/D 1.555 (lit.)
bp
66-70 °C/6 mmHg (lit.)
bp
66-70 °C/6 mmHg (lit.)
bp
323-326 °C (lit.)
bp
210-220 °C (lit.)
mp
−6-−2 °C (lit.)
mp
−6-−2 °C (lit.)
mp
227-229 °C (lit.)
mp
−22-−19 °C (lit.)
density
1.743 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.743 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
density
1.665 g/mL at 25 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Hexachlor-2-Propanon
Piktogramme
Skull and crossbonesEnvironment
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Was ist los?
WGK 2
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
116-16-5
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)