Merck
700177
Sigma-Aldrich
Indiumoxid-beschichtetes PET
surface resistivity ≤10 Ω/sq, slide
Synonym(e):
IO-PET, Polyethylen-terephthalat Film, Indiumoxid coated
Größe auswählen
5 PKG
€ 766,00
€ 766,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 PKG
€ 766,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
In2O3
Molekulargewicht:
277.63
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
€ 766,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Form
solid
Oberflächenwiderstand
≤10 Ω/sq
L × B × Dicke
150 × 150 × 0.2 mm
SMILES String
O=[In]O[In]=O
InChI
1S/2In.3O
InChIKey
SHTGRZNPWBITMM-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
In2O3/Au/Ag coated PET film
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Professor Chen (Nankai University, China) and his team explain the strategies behind their recent record-breaking organic solar cells, reaching a power conversion efficiency of 17.3%.