Wichtige Dokumente
695726
(R)-3,3′-Di-9-Anthracenyl-1,1′-bi-2-Naphthol
97%
Synonym(e):
(R)-3,3′-Di-9-anthracenyl-(1,1′-binaphthalin)-2,2′-diol
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
powder
Optische Aktivität
[α]22/D +202°, c = 1 in chloroform
mp (Schmelzpunkt)
125-130 °C
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
Oc1c(cc2ccccc2c1-c3c(O)c(cc4ccccc34)-c5c6ccccc6cc7ccccc57)-c8c9ccccc9cc%10ccccc8%10
InChI
1S/C48H30O2/c49-47-41(43-35-19-7-1-13-29(35)25-30-14-2-8-20-36(30)43)27-33-17-5-11-23-39(33)45(47)46-40-24-12-6-18-34(40)28-42(48(46)50)44-37-21-9-3-15-31(37)26-32-16-4-10-22-38(32)44/h1-28,49-50H
InChIKey
XJKZPSCYLJRHEN-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)