Fortfahren mit
700673
(R)-3,3′-Di-9-Phenanthrenyl-1,1′-bi-2-Naphthol
97%
Synonym(e):
(R)-9-Phenanthryl BINOL
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C48H30O2
Molekulargewicht:
638.75
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352005
MDL number:
assay
97%
form
powder
optical activity
[α]22/D +62°, c = 1 in chloroform
manufacturer/tradename
ECACC
mp
192-202 °C
storage temp.
−20°C
SMILES string
Oc1c(cc2ccccc2c1-c3c(O)c(cc4ccccc34)-c5cc6ccccc6c7ccccc57)-c8cc9ccccc9c%10ccccc8%10
InChI
1S/C48H30O2/c49-47-43(41-25-29-13-1-5-17-33(29)37-21-9-11-23-39(37)41)27-31-15-3-7-19-35(31)45(47)46-36-20-8-4-16-32(36)28-44(48(46)50)42-26-30-14-2-6-18-34(30)38-22-10-12-24-40(38)42/h1-28,49-50H
InChI key
XYUOTCUHTHQCNC-UHFFFAOYSA-N
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)