Merck
595721
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-3,3′-Dibrom-1,1′-bi-2-naphthol
97%
Synonym(e):
(R)-3,3′-Dibromo-1,1′-bi-2-naphthol, (R)-3,3′-Dibromo-[1,1′-Binaphthalene]-2,2′-diol, (R)-Dibromo-1,1′-Bi-2,2′-naphthol, (R)-Dibromo-1,1′-Binaphthalene-2,2′-diol, (R)-Dibromo-1,1-Binaphthol, (R)-Dibromo-BINOL, (R)-Dibromo-bi-2-naphthol
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C20H12Br2O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
444.12
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
256-260 °C
Funktionelle Gruppe
bromo
SMILES String
Brc1cc2c(c(c1O)c3c4c(cc(c3O)Br)cccc4)cccc2
InChI
1S/C20H12Br2O2/c21-15-9-11-5-1-3-7-13(11)17(19(15)23)18-14-8-4-2-6-12(14)10-16(22)20(18)24/h1-10,23-24H
InChIKey
BRTBEAXHUYEXSY-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
(R)-(+)-3,3′-Dibromo-1,1′-bi-2-naphthol reacts with zirconium(IV) tert-butoxide to form a chiral zirconium complex, which can efficiently catalyze:
  • anti-selective catalytic asymmetric aldol reactions of silyl enol ethers with aldehydes[1]
  • asymmetric intramolecular [3+2] cycloaddition of hydrazone/olefins[2]
Piktogramme
Environment
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Asymmetric intramolecular [3+2] cycloaddition reactions of acylhydrazones/olefins using a chiral zirconium catalyst.
Kobayashi S, et al.
Journal of the American Chemical Society, 124(46), 13678-13679 (2002)
Highly anti-selective catalytic asymmetric aldol reactions.
Ishitani H, et al.
Journal of the American Chemical Society, 122(22), 5403-5404 (2000)
Artikel
We present an article concerning BINOL and Derivatives.