Merck
693480
Sigma-Aldrich
Methacrylonitril-d5
97 atom % D, 97% (CP), contains monomethyl ether hydroquinone (as stabilizer)
About This Item
Lineare Formel:
D2C=C(CD3)CN
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
72.12
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352002
PubChem Substanz-ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Isotopenreinheit
97 atom % D
Assay
97% (CP)
Form
liquid
Enthält
monomethyl ether hydroquinone (as stabilizer)
Brechungsindex
n20/D 1.399 (lit.)
bp
90-92 °C (lit.)
Dichte
0.858 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+5
SMILES String
[2H]\C([2H])=C(\C#N)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C4H5N/c1-4(2)3-5/h1H2,2H3/i1D2,2D3
InChIKey
GYCMBHHDWRMZGG-KPAILUHGSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramme
FlameSkull and crossbones
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
53.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
12 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)