Merck
692891
Sigma-Aldrich
5-Brom-2-(methylthio)pyridin
97%
Synonym(e):
5-Brom-2-(methylsulfanyl)-pyridin
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H6BrNS
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
204.09
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
36-41 °C
Funktionelle Gruppe
bromo
thioether
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CSc1ccc(Br)cn1
InChI
1S/C6H6BrNS/c1-9-6-3-2-5(7)4-8-6/h2-4H,1H3
InChIKey
CFBYLVDSPYTKPR-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
>230.0 °F
Flammpunkt (°C)
> 110 °C
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)