Fortfahren mit
405019
2,3-Pyrazindicarbonsäureanhydrid
97%
Synonym(e):
Furo[3,4-b]pyrazin-5,7-dion
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C6H2N2O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
150.09
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12162002
EC Number:
225-260-4
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
97%
mp
210 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
O=C1OC(=O)c2nccnc12
InChI
1S/C6H2N2O3/c9-5-3-4(6(10)11-5)8-2-1-7-3/h1-2H
InChI key
AWJWCTOOIBYHON-UHFFFAOYSA-N
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
669210660523A8736
description
97%
description
97%
description
97%
description
≥98% (HPLC)
assay
97%
assay
97%
assay
97%
assay
≥98% (HPLC)
mp
210 °C (dec.) (lit.)
mp
-
mp
41-46 °C
mp
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)