Merck
692794
Sigma-Aldrich
(S,S)-DACH-phenyl Trost-Ligand
95%
Synonym(e):
(1S,2S)-(–)-1,2-Diaminocyclohexan-N,N′-bis-(2-diphenylphosphinobenzoyl)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C44H40N2O2P2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
690.75
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352002
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.06
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Assay
95%
Form
solid
Optische Aktivität
[α]20/D -134°, c = 1 in methanol
mp (Schmelzpunkt)
136-142 °C
Funktionelle Gruppe
amide
phosphine
SMILES String
O=C(N[C@H]1CCCC[C@@H]1NC(=O)c2ccccc2P(c3ccccc3)c4ccccc4)c5ccccc5P(c6ccccc6)c7ccccc7
InChI
1S/C44H40N2O2P2/c47-43(37-27-13-17-31-41(37)49(33-19-5-1-6-20-33)34-21-7-2-8-22-34)45-39-29-15-16-30-40(39)46-44(48)38-28-14-18-32-42(38)50(35-23-9-3-10-24-35)36-25-11-4-12-26-36/h1-14,17-28,31-32,39-40H,15-16,29-30H2,(H,45,47)(H,46,48)/t39-,40-/m0/s1
InChIKey
AXMSEDAJMGFTLR-ZAQUEYBZSA-N
Anwendung
Asymmetric allylic alkylation ligand.[1][2][3][4]
Verpackung
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Rechtliche Hinweise
Sold in collaboration with Dr. Reddy′s Laboratories for research purposes only. US Patent 5739396 applies.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Aldrichimica Acta, 40, 59-59 (2007)
Trost, B.M. et al.
Journal of the American Chemical Society, 124, 11616-11616 (2004)
Asymmetric Transition Metal-Catalyzed Allylic Alkylations.
Barry M. Trost et al.
Chemical reviews, 96(1), 395-422 (1996-02-01)
Trost, B.M. et al.
Aldrichimica Acta, 40, 59-59 (2007)
Asymmetric transition-metal-catalyzed allylic alkylations: applications in total synthesis.
Barry M Trost et al.
Chemical reviews, 103(8), 2921-2944 (2003-08-14)
Artikel
Trost group pioneers C-2 symmetric ligands for rapid chiral product synthesis in asymmetric catalytic reactions.