Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
250 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 137,00 |
1 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 512,00 |
Über diesen Artikel
Quality Segment
assay
95%
form
solid
optical activity
[α]20/D +131°, c = 1 in methanol
reaction suitability
reagent type: chrial catalyst
manufacturer/tradename
ECACC
mp
136-142 °C
functional group
amide, phosphine
SMILES string
O=C(N[C@@H]1CCCC[C@H]1NC(=O)c2ccccc2P(c3ccccc3)c4ccccc4)c5ccccc5P(c6ccccc6)c7ccccc7
InChI
1S/C44H40N2O2P2/c47-43(37-27-13-17-31-41(37)49(33-19-5-1-6-20-33)34-21-7-2-8-22-34)45-39-29-15-16-30-40(39)46-44(48)38-28-14-18-32-42(38)50(35-23-9-3-10-24-35)36-25-11-4-12-26-36/h1-14,17-28,31-32,39-40H,15-16,29-30H2,(H,45,47)(H,46,48)/t39-,40-/m1/s1
InChI key
AXMSEDAJMGFTLR-XRSDMRJBSA-N
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description 95% | description 95% | description 95% | description - |
| assay 95% | assay 95% | assay 95% | assay - |
| functional group amide, phosphine | functional group amide, phosphine | functional group amide, phosphine | functional group phosphine |
| form solid | form solid | form powder | form solid |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - |
| optical activity [α]20/D +131°, c = 1 in methanol | optical activity [α]20/D -66.0°, c = 1 in methanol | optical activity [α]20/D +69.0°, c = 1 in methanol | optical activity - |
| mp 136-142 °C | mp 232-237 °C | mp 224-231 °C | mp - |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?