Merck
692166
Sigma-Aldrich
(R)-Ru(OAc)2(H8-BINAP)
Synonym(e):
Diacetato-[(R)-2,2′-bis-(diphenylphosphino)-5,5′,6,6′,7,7′,8,8′-octahydro-1,1′-binaphthyl]-ruthenium(II)
Größe auswählen
100 MG
€ 177,00
€ 177,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 177,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C48H46O4P2Ru
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
849.89
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352002
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 177,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
powder
Funktionelle Gruppe
phosphine
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC(=O)O[Ru]OC(C)=O.C1CCc2c(C1)ccc(P(c3ccccc3)c4ccccc4)c2-c5c6CCCCc6ccc5P(c7ccccc7)c8ccccc8
InChI
1S/C44H40P2.2C2H4O2.Ru/c1-5-19-35(20-6-1)45(36-21-7-2-8-22-36)41-31-29-33-17-13-15-27-39(33)43(41)44-40-28-16-14-18-34(40)30-32-42(44)46(37-23-9-3-10-24-37)38-25-11-4-12-26-38;2*1-2(3)4;/h1-12,19-26,29-32H,13-18,27-28H2;2*1H3,(H,3,4);/q;;;+2/p-2
InChIKey
HZRBASMTZGJUJU-UHFFFAOYSA-L
Rechtliche Hinweise
Sold in collaboration with Takasago for research purposes only.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Hydrogenation, Asymmetric Catalysis, Binap, SEGPHOS®, Aldol reaction, Alkenylation, Arylation, Mannich reaction, Fluorination, Michael addition, Hydrosilylation, Cycloaddition, Takasago