Wichtige Dokumente
691828
3,6-Dibromo-2-Methylpyridin
97%
Alle Fotos(2)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H5Br2N
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
250.92
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
34-38 °C
Funktionelle Gruppe
bromo
SMILES String
Cc1nc(Br)ccc1Br
InChI
1S/C6H5Br2N/c1-4-5(7)2-3-6(8)9-4/h2-3H,1H3
InChIKey
UCHKRHGVKYVGTC-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
>230.0 °F
Flammpunkt (°C)
> 110 °C
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?