Merck
691194
Sigma-Aldrich
trans-1-Iod-1-octen
≥95.0% (GC)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H15I
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
238.11
Beilstein:
2346520
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Assay
≥95.0% (GC)
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.502
Funktionelle Gruppe
alkyl halide
iodo
SMILES String
CCCCCC\C=C\I
InChI
1S/C8H15I/c1-2-3-4-5-6-7-8-9/h7-8H,2-6H2,1H3/b8-7+
InChIKey
SJZDDNSUIVLYIN-BQYQJAHWSA-N
Piktogramme
Exclamation markEnvironment
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)