Merck
690554
Sigma-Aldrich
(S)-2-Azido-glutarsäure-5-tert.-butylester (Dicyclohexylammonium)-salz
99%
Synonym(e):
Azido-Glu(OtBu)-OH (Dicyclohexylammonium)-salz, N3-Glu(OtBu)-OH (Dicyclohexylammonium)-salz
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H15N3O4 · C12H23N
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
410.55
Beilstein:
5283884
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352202
PubChem Substanz-ID:
Assay
≥98.5% (CE)
99%
Form
powder
Optische Aktivität
[α]/D +30±2°, c = 1% in ethanol
Eignung der Reaktion
reaction type: click chemistry
mp (Schmelzpunkt)
138-142 °C
Anwendung(en)
peptide synthesis
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
C1CCC(CC1)NC2CCCCC2.CC(C)(C)OC(=O)CC[C@H](N=[N+]=[N-])C(O)=O
InChI
1S/C12H23N.C9H15N3O4/c1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12;1-9(2,3)16-7(13)5-4-6(8(14)15)11-12-10/h11-13H,1-10H2;6H,4-5H2,1-3H3,(H,14,15)/t;6-/m.0/s1
InChIKey
HUGJJWGCHPWKGY-ZCMDIHMWSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)