Merck
773077
Sigma-Aldrich
Fmoc-N-Me-Asp(OtBu)-OH
97%, for peptide synthesis
Synonym(e):
N-Methyl aspartic acid
Größe auswählen
5 G
€ 1.930,00
€ 1.930,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
€ 1.930,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C24H27NO6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
425.47
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352209
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.26
€ 1.930,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Produktbezeichnung
Fmoc-N-Me-Asp(OtBu)-OH, 97%
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
powder or crystals
Optische Aktivität
[α]22/D -39.0°, c = 0.5% in DMF
Eignung der Reaktion
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
mp (Schmelzpunkt)
135-140 °C
Anwendung(en)
peptide synthesis
Funktionelle Gruppe
Fmoc
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OC([C@@H](N(C(OCC1C2=C(C=CC=C2)C3=C1C=CC=C3)=O)C)CC(OC(C)(C)C)=O)=O
InChI
1S/C24H27NO6/c1-24(2,3)31-21(26)13-20(22(27)28)25(4)23(29)30-14-19-17-11-7-5-9-15(17)16-10-6-8-12-18(16)19/h5-12,19-20H,13-14H2,1-4H3,(H,27,28)/t20-/m0/s1
InChIKey
CYWWLVIEAOUXGW-FQEVSTJZSA-N
Anwendung
Fmoc protected N-methyl amino acid suitable for solid phase peptide synthesis. N-methyl amino acids have been shown to improve proteolytic stability of peptides.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)