Fortfahren mit
8.02358
Isobutyl chloroformate
for synthesis
Synonym(e):
Isobutyl chloroformate, Chloroformic acid isobutyl ester
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 64,60
250 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 94,90
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
ClCOOCH2CH(CH3)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
136.58
UNSPSC Code:
12352108
EC Index Number:
208-840-1
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥95.0% (GC)
Grade:
synthesis grade
Vapor pressure:
12 hPa ( 20 °C)
€ 64,60
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
synthesis grade
Quality Segment
vapor pressure
12 hPa ( 20 °C)
assay
≥95.0% (GC)
form
liquid
potency
1400 mg/kg LD50, oral (Rat)
reaction suitability
reaction type: Coupling Reactions
dilution
(for synthesis)
transition temp
flash point 30 °C
density
1.05 g/cm3 at 20 °C
application(s)
peptide synthesis
storage temp.
15-25°C
SMILES string
ClC(=O)OCC(C)C
InChI
1S/C5H9ClO2/c1-4(2)3-8-5(6)7/h4H,3H2,1-2H3
InChI key
YOETUEMZNOLGDB-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 95.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.043 - 1.046
Identity (IR): passes test
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
8.182038.205578.00881
assay
≥95.0% (GC)
assay
-
assay
≥98% (GC)
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
application(s)
peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
application(s)
-
application(s)
-
grade
synthesis grade
grade
synthesis grade
grade
synthesis grade
grade
synthesis grade
form
liquid
form
powder
form
liquid
form
liquid
density
1.05 g/cm3 at 20 °C
density
-
density
0.87 g/cm3 at 20 °C
density
1.14 g/cm3 at 20 °C, 1.135 g/mL at 25 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Isobutyl chloroformate
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
96.8 °F - closed cup
flash_point_c
36 °C - closed cup
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
802358010004022536372884
802358025004022536372891
802358250004022536545226