Fortfahren mit
41541
1,8-Bis-(tetramethylguanidino)-naphthalin
≥98.0%
Synonym(e):
N′′, N′′′′′-1,8-Naphthalindiylbis-(N,N,N′,N′-tetramethyl-guanidin), TMGN
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 264,00
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 757,00
€ 567,75
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C10H6[N=C[N(CH3)2]2]2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
354.49
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
≥98.0%
€ 264,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥98.0%
impurities
≤0.5% water
mp
124-128 °C
solubility
toluene: 20 mg/mL, clear
functional group
amine
SMILES string
CN(C)\C(=N\c1cccc2cccc(\N=C(\N(C)C)N(C)C)c12)N(C)C
InChI
1S/C20H30N6/c1-23(2)19(24(3)4)21-16-13-9-11-15-12-10-14-17(18(15)16)22-20(25(5)6)26(7)8/h9-14H,1-8H3
InChI key
PSHHYQWGIGYWHP-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
kann dunkle Partikel enthalten
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)