Merck
687898
Sigma-Aldrich
3-Biphenylmagnesiumbromid
0.5 M in THF
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H9BrMg
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
257.41
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Form
liquid
Eignung der Reaktion
reaction type: Grignard Reaction
Konzentration
0.5 M in THF
Dichte
0.972 g/mL at 25 °C
SMILES String
Br[Mg]c1cccc(c1)-c2ccccc2
InChI
1S/C12H9.BrH.Mg/c1-3-7-11(8-4-1)12-9-5-2-6-10-12;;/h1-5,7-10H;1H;/q;;+1/p-1
InChIKey
UZTOZHROVSDJHK-UHFFFAOYSA-M
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
-4.0 - 5.0 °F
Flammpunkt (°C)
-20 - -15 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)