Merck
470414
Sigma-Aldrich
2-Methoxyphenylmagnesiumbromid -Lösung
1.0 M in THF
Synonym(e):
(2-Methoxyphenyl)magnesium bromide, (o-Anisyl)bromomagnesium, (o-Methoxyphenyl)magnesium bromide (6CI), Bromo(2-methoxyphenyl)magnesium, Bromo(o-methoxyphenyl)magnesium, o-Anisylmagnesium bromide
Größe auswählen
100 ML
€ 120,00
€ 120,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 ML
€ 120,00
About This Item
Lineare Formel:
CH3OC6H4MgBr
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
211.34
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 120,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Eignung der Reaktion
reaction type: Grignard Reaction
Konzentration
1.0 M in THF
bp
65-67 °C
Dichte
1.011 g/mL at 25 °C
SMILES String
COc1ccccc1[Mg]Br
InChI
1S/C7H7O.BrH.Mg/c1-8-7-5-3-2-4-6-7;;/h2-5H,1H3;1H;/q;;+1/p-1
InChIKey
BJJFGIPCBFILPB-UHFFFAOYSA-M
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
1.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-17.0 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. How do I know the package material of 470414-100ML and 470414-1L? An ampoule, a sealed bottle, or a general pack (a bottle with a cap)?
    1 answer
    1. The 100 mL size is packaged in a 100 mL amber glass bottle. The 1 L size is packaged in a 1 L amber glass bottle. Both sizes have a Sure/Seal™ cap. To learn more about the Sure/Seal packaging system, see the link below:
      https://www.sigmaaldrich.com/US/en/technical-documents/technical-article/chemistry-and-synthesis/organic-reaction-toolbox/sureseal