Merck
685909
Sigma-Aldrich
1-Boc-4-(2-Hydroxyethyl)piperazin
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C11H22N2O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
230.30
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
38-42 °C
Funktionelle Gruppe
hydroxyl
SMILES String
CC(C)(C)OC(=O)N1CCN(CCO)CC1
InChI
1S/C11H22N2O3/c1-11(2,3)16-10(15)13-6-4-12(5-7-13)8-9-14/h14H,4-9H2,1-3H3
InChIKey
VRXIOAYUQIITBU-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Skull and crossbonesEnvironment
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
>230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
> 110 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)