Fortfahren mit
B45402
1,4-Bis(2-hydroxyethyl)piperazin
99%
Synonym(e):
1,4-Piperazindiethanol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 59,60
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 140,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C8H18N2O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
174.24
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
204-586-0
MDL number:
Assay:
99%
Form:
crystals
€ 59,60
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
99%
form
crystals
bp
215-220 °C/50 mmHg (lit.)
mp
133.5-136 °C (lit.)
functional group
hydroxyl
SMILES string
OCCN1CCN(CCO)CC1
InChI
1S/C8H18N2O2/c11-7-5-9-1-2-10(4-3-9)6-8-12/h11-12H,1-8H2
InChI key
VARKIGWTYBUWNT-UHFFFAOYSA-N
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
D39169695106D77001
description
99%
description
99%
description
sublimed, ≥99%
description
99%
assay
99%
assay
99%
assay
≥99%
assay
99%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
mp
133.5-136 °C (lit.)
mp
117-119 °C (lit.)
mp
138-143 °C (lit.)
mp
1-3 °C (lit.)
bp
215-220 °C/50 mmHg (lit.)
bp
-
bp
267 °C (lit.)
bp
295 °C (lit.)
form
crystals
form
powder
form
sublimed
form
liquid
functional group
hydroxyl
functional group
ketone, bromo
functional group
-
functional group
nitrile
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)