684600
9-Anthracenboronsäure
≥95.0%
Synonym(e):
9-Anthracenylboronsäure, 9-Anthrylboronsäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥95.0%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
203-250 °C
SMILES String
OB(O)c1c2ccccc2cc3ccccc13
InChI
1S/C14H11BO2/c16-15(17)14-12-7-3-1-5-10(12)9-11-6-2-4-8-13(11)14/h1-9,16-17H
InChIKey
VHHDLIWHHXBLBK-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges