Merck
B75409
9-Bromphenanthren
96%
Synonym(e):
9-Phenanthryl bromide
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C14H9Br
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
257.13
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
209-351-6
Beilstein/REAXYS Number:
1869927
MDL number:
Assay:
96%
Form:
powder
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
96%
form
powder
bp
180-190 °C/2 mmHg (lit.)
mp
60-64 °C (lit.)
functional group
bromo
SMILES string
Brc1cc2ccccc2c3ccccc13
InChI
1S/C14H9Br/c15-14-9-10-5-1-2-6-11(10)12-7-3-4-8-13(12)14/h1-9H
InChI key
RSQXKVWKJVUZDG-UHFFFAOYSA-N
General description
9-bromophenanthrene is a versatile halogenated organic compound that can be used as a reagent in various reactions such as Friedel-Crafts reaction and the Diels-Alder reaction. It is also used as a precursor for the synthesis of 9-bromoanthracene, 9-bromophenanthroline, and 9-bromophenanthridine.
Application
9-bromophenanthrene can be used as a building block in the synthesis of N-heterocyclic-carbene complexes via Suzuki−Miyaura cross-coupling reaction with aryl boronic acids.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)