Wichtige Dokumente
682527
6-(Ferrocenyl)hexanethiol
Synonym(e):
FHT, 6-(Mercaptohexyl)-ferrocen
About This Item
Empfohlene Produkte
bp
321-353 °C
Qualitätsniveau
SMILES String
[Fe].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.SCCCCCC[C]2[CH][CH][CH][CH]2
InChI
1S/C11H17S.C5H5.Fe/c12-10-6-2-1-3-7-11-8-4-5-9-11;1-2-4-5-3-1;/h4-5,8-9,12H,1-3,6-7,10H2;1-5H;
InChIKey
YENJERDZPAXYRX-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Recent research highlights tunable properties of inorganic nanoparticles, driving interest in optoelectronics.
Self-assembled monolayers (SAMs) have diverse applications; article compares benefits of alkylthiolates on gold SAM systems.