Merck
680745
Sigma-Aldrich
3-Methyl-1-phenyl-1H-pyrazol-4-carbaldehyd
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C11H10N2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
186.21
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
57-61 °C
SMILES String
Cc1nn(cc1C=O)-c2ccccc2
InChI
1S/C11H10N2O/c1-9-10(8-14)7-13(12-9)11-5-3-2-4-6-11/h2-8H,1H3
InChIKey
CVCOOKQWHMGEDQ-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)