Merck
586269
Sigma-Aldrich
5-Amino-3-(2-thienyl)pyrazol
96%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H7N3S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
165.22
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
96%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
102-106 °C (lit.)
SMILES String
Nc1cc(n[nH]1)-c2cccs2
InChI
1S/C7H7N3S/c8-7-4-5(9-10-7)6-2-1-3-11-6/h1-4H,(H3,8,9,10)
InChIKey
TXSOLYKLZBJHFF-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves