Merck
680346
Sigma-Aldrich
4′-Acetamido-3′-Bromoacetophenon
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H10BrNO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
256.10
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
139-143 °C
SMILES String
CC(=O)Nc1ccc(cc1Br)C(C)=O
InChI
1S/C10H10BrNO2/c1-6(13)8-3-4-10(9(11)5-8)12-7(2)14/h3-5H,1-2H3,(H,12,14)
InChIKey
PMYJAVHDFDKJBS-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Skull and crossbones
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)